ABC1453
Anti-Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term
from rabbit
Sinônimo(s):
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, NIS, Sodium-iodide symporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Slc5A5(114613)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term in Immunocytochemistry applications (Levy, O., et. al. (1997). Proc Natl Acad Sci USA. 94(11):5568-73; De La Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term in rat thyroid, mammary gland from lactating rat (Tazebay, U.H., et. al. (2000). Nat Med. 6(8):871-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term in Western Blotting applications (Levy, O., et. al. (1997). Proc Natl Acad Sci USA. 94(11):5568-73; Tazebay, U.H., et. al. (2000). Nat Med. 6(8):871-8; Levy, O., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(35):22657-63; De La Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term in Immunoprecipitation applications (De La Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87; Levy, O., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(35):22657-63).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.5 µg/mL of this antibody detected Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term in 10 µg of rat thyroid tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1