ABC1454M
Anti-Sodium-Iodide Symporter Antibody, C-terminal 2
from rabbit
Sinônimo(s):
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC5A5(6528)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in COS-7 cells transfected with wild-type human NIS and in COS-7 cells transfected with mutant Q267E human NIS (De la Vieja, A., et. al. (2005). Mol Endocrinol. 19(11):2847-58; De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in Immunohistochemistry application (De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87; Wapnir, I.L., et. al. (2004). Clin Cancer Res. 10(13):4294-302; Wapnir, I.L., et. al. (2003). J Clin Endocrinol Metab. 88(4):1880-8).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in Biotinylated NIS constructs expressed in COS-7 cells (De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in COS-7 cells transfected with WT and mutant Q267E NIS (De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in COS-7 cells transfected with hNIS (Courtesy of Dr Nancy Carrasco & Dr. Andrea Reyna-Neyra at Yale University).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in COS-7 cells transfected with NIS and COS-7 cells transfected with WT and mutant Q267E NIS (De la Vieja, A., et. al. (2005). Mol Endocrinol. 19(11):2847-58; De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Sodium-Iodide Symporter in IHC-P human salivary gland and breast tissues (Tazebay, U.H., et. al. (2000). Nat Med. 6(8):871-8).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in human stomach tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1