Key Documents
ABC131
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiAmbra1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Activating molecule in BECN1-regulated autophagy protein 1, Ambra, Ambra-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AMBRA1(55626)
Descrição geral
A molécula ativadora da proteína 1 de autofagia regulada por BECN1 (AMBRA1) é uma proteína de desenvolvimento que está envolvida na autofagia, diferenciação e neurogênese. AMBRA1 regula a autofagia e o desenvolvimento do sistema nervoso, a sobrevivência e a proliferação celulares normais e o controle da renovação de proteínas durante o desenvolvimento neuronal.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a terminação C de Ambra1. Este anticorpo reconhece as isoformas 1 a 5 com base no design do imunogênio.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Proteína recombinante marcada com GST correspondente à extremidade C da Ambra1 de camundongo.
Aplicação
Análise de western blot: 0,5 µg/ml de um lote representativo detectou Ambra1 em 10 µg de lisado de células HeLa.
Análise de western blot: 1 µg/ml de um lote representativo detectou Ambra1 em lisados de células humanas (HeLa e U87MG) e em homogenados de tecidos de camundongos (fígado, rim e embrião), bem como myc-Ambra1 expressa de forma exógena em lisados de células HEK293 transfectadas. (Cortesia da Dra. Sabrina Di Bartolomeo, Cecconi Lab no Dulbecco Telethon Institute, Itália).
Análise de western blot: A especificidade do alvo de um lote representativo foi confirmada por análise de western blot de embriões de camundongo nocaute para Ambra1 e células HeLa tratadas com siRNA de Ambra1. (Cortesia da Dra. Sabrina Di Bartolomeo, Cecconi Lab no Dulbecco Telethon Institute, Itália).
Análise de western blot: Um lote representativo detectou diminuição da expressão de Ambra1 em homogenados de tecido (rim, fígado e pulmão) de camundongos Ambra1+/- quando comparado com amostras de tecido de camundongos do tipo selvagem. (Cianfanelli, V., et al. (2015). Nat. Cell Biol. 17(1):20-30).
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
O anticorpo antiAmbra1 é um anticorpo policlonal de coelho, validado para uso em western blot.
Subcategoria de pesquisa
Apoptose - adicional
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células MCF7.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou Ambra1 em 10 µg de lisado de células MCF7.
Descrição-alvo
aproximadamente 140 kDa observado. O Uniprot descreve 7 isoformas a 143 kDa (isoforma 1), 133 kDa (isoforma 2), 87 kDa (isoforma 3), 84 kDa (isoforma 4), 100 kDa (isoforma 5), 136 kDa (isoforma 6) e 130 kDa (Isoforma 7). Bandas não caracterizadas podem aparecer em alguns lisados celulares.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de células MCF7
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Matteo Tiberti et al.
Cell death & disease, 13(10), 872-872 (2022-10-16)
Cancer genomics and cancer mutation databases have made an available wealth of information about missense mutations found in cancer patient samples. Contextualizing by means of annotation and predicting the effect of amino acid change help identify which ones are more
Francesca Nazio et al.
Acta neuropathologica, 142(3), 537-564 (2021-07-25)
Medulloblastoma (MB) is a childhood malignant brain tumour comprising four main subgroups characterized by different genetic alterations and rate of mortality. Among MB subgroups, patients with enhanced levels of the c-MYC oncogene (MBGroup3) have the poorest prognosis. Here we identify
Manuela Antonioli et al.
Autophagy, 17(10), 2842-2855 (2020-11-12)
Oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) is an increasing world health problem with a more favorable prognosis for patients with human papillomavirus (HPV)-positive tumors compared to those with HPV-negative OPSCC. How HPV confers a less aggressive phenotype, however, remains undefined. We
Artigos
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.