Documentos Principais
AB9900
Sigma-Aldrich
Anti-IDO Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Indoleamine 2,3-dioxygenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ido1(15930)
Especificidade
IDO [Indoleamine 2,3-dioxygenase], mouse.
Imunogênio
Recombinant mouse IDO.
Aplicação
Anti-IDO Antibody detects level of IDO & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Western blot: 1:2,000-1:5,000 using ECL. Reacts with the ~45 kDa IDO protein. Suggested blocking and dilution buffer is PBST with 0.05% Tween 20 with 5% skim milk. Suggested incubation time is 1 hour at room temperature.
ELISA, direct and indirect: 1:2,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
45 kDa
Ligação
Replaces: 04-1056
forma física
Format: Purified
Liquid on PBS, pH 7.4.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Activation of the alternative NF?B pathway improves disease symptoms in a model of Sjogren's syndrome.
Gilboa-Geffen, A; Wolf, Y; Hanin, G; Melamed-Book, N; Pick, M; Bennett, ER; Greenberg et al.
Testing null