AB6030
Anti-Integrin alpha 10 (ITGA10) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Integrin, alpha 10, integrin alpha-10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rhesus macaque, primate, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA10(8515)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Integrins
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected integrin alpha10 in 10 µg of SW-1353 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
SW-1353 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1