AB5622-I
Anti-MAP-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mirotubule associated protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Map2(25595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected MAP-2 in 10 µg of rat brain microsomal preparations.
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected MAP-2 in rat primary cortex cells.
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MAP-2 in mouse cerebellum tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1