AB4330
Anti-DDX4 (Vasa) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4, probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4, Vasa homolog, DEAD box protein 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX4(54514)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDX4 (Vasa) in 10 µg of mouse testis tissue lysate. Western Blot performed without Tween.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse testis tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1