Documentos Principais
AB4073
Sigma-Aldrich
Anticorpo antifarnesil
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A isoprenilação de proteínas é uma modificação pós-traducional que afeta cerca de 0,5% das proteínas celulares e é essencial para a atividade biológica das proteínas. Duas enzimas catalisam a ligação de dois grupos prenila ao grupo sulfidrila dos grupos carboxil-terminais da cisteína. As proteínas que são preniladas por estas enzimas têm um motivo distinto na extremidade C da proteína, C-A1-A2-X (C = cisteína, A1 e A2 = aminoácidos alifáticos). As duas enzimas envolvidas nessa transferência são a farnesil transferase e a geranilgeranil transferase. Estes transferem um farnesil de 15 carbonos ou um geranilgeranil de 20 carbonos, respectivamente, de um pirofosfato prenilado para a proteína. Alguns exemplos de proteínas contendo este motivo C-A-A-X são membros da família de proteínas G pequenas Ras, as laminas nucleares e a subunidade gama das proteínas G triméricas. A prenilação de proteínas é necessária para a associação de proteínas à membrana, bem como para interações proteína-proteína, e a natureza do grupo isoprenil ligado pode influenciar as interações de proteínas, como a interação entre proteínas G e receptores.
Especificidade
Reconhece o motivo farnesil derivado da sequência isoprenilada C-A-A-X. Exibe reatividade cruzada com motivo geranilgeranil. Também detecta KLH.
Imunogênio
Anticorpo desenvolvido usando farnesil cisteína conjugada com KLH.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
ELISA
Imunofluorescência
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antifarnesil detecta o nível de farnesil e foi publicado e validado para uso em ELISA e em IF.
Subcategoria de pesquisa
MAP quinases
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquido estéril em solução salina tamponada com fosfato e 0,08% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses a partir da data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
R Baron et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(21), 11626-11631 (2000-10-12)
Protein isoprenylation is a lipid posttranslational modification required for the function of many proteins that share a carboxyl-terminal CAAX motif. The X residue determines which isoprenoid will be added to the cysteine. When X is a methionine or serine, the
Zurab Siprashvili et al.
Nature genetics, 48(1), 53-58 (2015-11-26)
Small nucleolar RNAs (snoRNAs) are conserved noncoding RNAs best studied as ribonucleoprotein (RNP) guides in RNA modification. To explore their role in cancer, we compared 5,473 tumor-normal genome pairs to identify snoRNAs with frequent copy number loss. The SNORD50A-SNORD50B snoRNA
Isoprenylation of polypeptides in the nematode Caenorhabditis elegans.
Aspbury, R A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1392, 265-275 (1998)
Fei Liu et al.
Human molecular genetics, 24(16), 4648-4659 (2015-06-03)
Retinitis pigmentosa (RP) affects about 1.8 million individuals worldwide. X-linked retinitis pigmentosa (XLRP) is one of the most severe forms of RP. Nearly 85% of XLRP cases are caused by mutations in the X-linked retinitis pigmentosa 2 (RP2) and RPGR.
Wen Yang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 339(3), 832-841 (2011-08-30)
Treatment with statins, inhibitors of HMG-CoA reductase, extends the survival of septic mice. However, the molecular mechanisms underlying the cholesterol-lowering, independent beneficial effects of statins in sepsis are poorly understood. The inhibition of protein isoprenylation, namely farnesylation and geranylgeranylation, has