AB3843
Anti-Ezrin/Radixin/Moesin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, monkey, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC9A3R1(9368)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry (Paraffin): 1:50. Positive control tissue is breast carcinoma. Cellular localization is membrane and cytoplasm
Immunocytochemistry (IF): 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2