AB3316P
Anti-Monocarboxylate Transporter 4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
MCT4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC16A3(9123)
Especificidade
Note: According to new nomenclature, the old MCT3 has now been reclassified as MCT4. Consult Halestrap and Price (1999) Biochem. J. 343:281-299.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: Not tested. Recommended antibody testing dilution: 5-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG219) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2