AB1922
Anti-Integrin β4 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CD104
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB4(3691)
mouse ... Itgb4(192897)
rat ... Itgb4(25724)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 5 μg/mL. See protocol below.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Suggested Protocol for Immunohistochemical:
1. Fix cryostat sections with a 1:1 chloroform-acetone mixture for 10 minutes at room temperature.
2. Air Dry.
3. Wash with 2 mL of 1x PBS.
4. Add 200 μL of first antibody (5 μg/mL) to each slide. Incubate for 1 hour at room temperature in a humidity chamber.
5. Wash with 5 mL of 1x PBS.
6. Add appropriately diluted anti-rabbit secondary antibody conjugate and incubate for 1 hour in a humidity chamber
7. Wash with 5 mL of 1x PBS.
8. Add 200 μL of development solution (containing DAB or other substrate depending on the secondary antibody) and incubate at room temperature for the necessary time to develop the dark color. Follow the reaction with a microscope, to establish the correct color intensity.
9. Block the reaction by washing with 2 mL of 1x PBS.
10. Counterstain with hematoxylin as desired.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1