AB1920
Anti-Integrin α3 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CD49c
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
porcine, rat, goat, canine, sheep, hamster, equine, pig, bovine, human, mouse, chicken, horse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA3(3675)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in Enzyme-linked Immunosorbent Assay/Radioimmunoassay.
Immunoprecipitation:
5 µL of a previous lot precipitated alpha3/beta1 from 5 x 106 cells (Sherry, D.M., 2001).
Immunohistochemistry/immunofluorescence:
1:500 dilution of a previous lot was used, suggest use on acetone-fixed tissue.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western blot: 1:500 dilution of this lot detected INTEGRIN ALPHA 3 on 10 μg of A431 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Human fetal foreskin fibroblasts (HFFF), neuroblastomas
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1