AB1797P
Anti-Arginine Vasopressin Receptor V2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
AVPR-V2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AVPR2(554)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Immunohistochemistry: 2-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue. AVP-V2 has been localized in terminal IMCD and other areas of rat kidney (Nonoguchi et al. 1995).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL of control peptide to coat plate.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2