AB1786P
Anti-Dopamine D3 Receptor Antibody, cytoplasmic domain
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
D3R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Drd3(13490)
rat ... Drd3(29238)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 88% with mouse and 63% with human/monkey (12/19 aa) D3 receptors (Giros et al. 1990, 1991; Schmauss et al. 1993; Liu et al. 1994; Fu et al. 1995; Sokoloff et al. 1990; Livingstone et al. 1992). Antibody cross-reactivity with various species is not known.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: suggested working concentration is 2-10 μg/mL. Suggested fixative is 4% PFA, fixation 10-15′, permeabilized with 0.3-0.5% triton X-100 for 10-15′ (tissue, less time for cels), primary antibody dilution is 1:100 for direct fluorescence . {Coronas, V, et al. J Neurochemistry 91:1292-1301, 2004},
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide (Catalog Number AG229)/well)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2