AB1551
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 1α Antibody, pain, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
mGluR1alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, monkey, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: AB1551 can be used for immunocytochemistry using paraformaldehyde or paraformaldehyde/glutaraldehyde fixed tissue with light and electron microscopy. Cryostat and vibratome sections can be used with or without Triton X-100 treatment. Final concentrations recommended are 0.5-2.0 μg/mL.
The antibody has not been tested for use in immunoprecipitation. However, antibodies to the carboxy termini of other glutamate receptors are very effective in immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cerebellar tissue sections or homogenates
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3