Documentos Principais
AB15115
Sigma-Aldrich
Anti-NARC-1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Neural Apoptosis-Regulated Convertase 1, PCSK9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pcsk9(100102)
Especificidade
Neural apoptosis-regulated convertase 1 [NARC-1, Pcsk9]. By Western blot the antibody recognizes a doublet at ~76 kDa in mouse liver lysate.
Imunogênio
Synthetic peptide.
Aplicação
NARC-1 is an antibody targeting the NARC-1 protein, validated for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
forma física
Rabbit serum.
Serum
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20degC in undiluted aliquots for up to 12 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1