AB1248
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP1A2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry on frozen and formaldehyde treated sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1