Key Documents
AB10343
Sigma-Aldrich
Anti-UGT2B7 Antibody (UDP-Glycosyltransferase 2B family, polypeptide 7)
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
3,4-catechol estrogen specific, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP-glucuronosyltransferase 2B7, UDP-glucuronyltransferase, family 2, beta-7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UGT2B7(7364)
Descrição geral
UGT2B7 (UDP-Glucuronosyltransferase-2B7) is a phase II metabolism isoenzyme active in the liver, kidneys, gastrointestinal tract and brain.It is found on the endoplasmic reticulum and nuclear membranes of cells. UGT2B7 is the major isoform for the metabolism of morphine to the main metabolites.
Imunogênio
Epitope: a.a S80–V122
Recombinant human UGT2B7
Aplicação
Detect UGT2B7 (UDP-Glycosyltransferase 2B family) using this Anti-UGT2B7 Antibody (UDP-Glycosyltransferase 2B family, polypeptide 7) validated for use in WB.
Western Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this lot detected baculovirus expressed recombinant human UGT2B7 protein.
Qualidade
Routinely evaluated by Western Blot on baculovirus expressed recombinant human UGT2B7 protein.
Descrição-alvo
61 kDa
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1