Documentos Principais
965535
Supelco
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
Nome do produto
Adapter composed of PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
compatibilidade
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
for 10 l and 25 l EXTRAN canister
Informações legais
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany