Documentos Principais
9035-HK
Sigma-Aldrich
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
conjugado
125Iodine
Nível de qualidade
Etiqueta
125Iodine labeled
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... GCG(2641)
Descrição geral
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicação
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Dorsomorphin &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5499
Dorsomorphin