Documentos Principais
8.54193
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
Novabiochem®
Sinônimo(s):
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester, L-Pyroglutamatic acid pentachlorophenyl ester, Pentachlorophenyl pyroglutamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6Cl5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
377.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
249-360-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
185-190 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(c(c(c1Cl)Cl)OC(=O)[C@H]2NC(=O)CC2)Cl)Cl
InChI
1S/C11H6Cl5NO3/c12-5-6(13)8(15)10(9(16)7(5)14)20-11(19)3-1-2-4(18)17-3/h3H,1-2H2,(H,17,18)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZKGMBAZWQLUSMW-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
Useful derivative for introduction of Pyr without risk of formation Pyr oligomers.
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): 19.0 - 22.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3