Documentos Principais
8.53025
Sigma-Aldrich
Boc-Orn(Z)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Orn(Z)-OH, N-α-t.-Boc-N-δ-benzyloxycarbonyl-L-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
366.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)
chave InChI
QYYCZJUFHDLLOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of ornithine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0099
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -3.5 - -2.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3