8.53018
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH
(cryst) Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-2-chloro-CBZ-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
70-73 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)COC(=O)NCCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)
chave InChI
ATUMDPHEFWGCJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] K. Noda, et al. (1969) Bull. Chem. Soc. Jpn., 43, 1883.
[2] B. W. Erickson, et al. (1973) J. Am. Chem. Soc., 95, 3757.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -12.0 - -10.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Solubility (1mmoll in 2ml DCM): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3