Documentos Principais
8.53012
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH
(cryst) Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Lys(Z)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-benzyloxycarbonyl-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
380.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
219-221-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)
chave InChI
BDHUTRNYBGWPBL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of lysine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0031
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): -8.5 - -6.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3