Documentos Principais
8.52341
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-cyanophenylalanine
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-4-cyanophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
412.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
190-192 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-11-9-16(10-12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/p-1/t23-/m0/s1
chave InChI
JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-M
Descrição geral
Starting amino acid for the preparation of 4-(tetrazol-5-yl-)-phenylalanine.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. S. McMurray, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6555.
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3