Documentos Principais
8.52247
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Glu-ODmab
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-D-Glu-ODmab, N-α-Fmoc-D-glutamic acid α-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H44N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
680.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(CCC(=O)O)C(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
chave InChI
YJZSSXBJRHSYIF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
See the product entry for 852077 for further details.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-1083
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2