8.52120
Fmoc-Gln(Dmcp)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Gln(Dmcp)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-(1-cyclopropyl-1-methylethyl)-L-glutamine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC(=O)NC(C4CC4)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H30N2O5/c1-26(2,16-11-12-16)28-23(29)14-13-22(24(30)31)27-25(32)33-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-10,16,21-22H,11-15H2,1-2H3,(H,27,32)(H,28,29)(H,30,31)/t22-/m0/s1
chave InChI
JHXHPPOYVOMYCD-QFIPXVFZSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] L. A. Carpino, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 7718.
Ligação
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Color (visual): passes test
Appearance of substance (visual): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2