Documentos Principais
8.52222
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OPfp
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Ala-OPfp, N-α-Fmoc-L-alanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H16F5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
477.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
170-185 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m0/s1
chave InChI
CJXZXBGKOSXBFR-NSHDSACASA-N
Descrição geral
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1500
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.0 - -20.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3