Key Documents
8.52211
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Mtt)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-His(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-im-methyltrityl-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H35N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
633.73
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥94.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C41H35N3O4/c1-28-20-22-31(23-21-28)41(29-12-4-2-5-13-29,30-14-6-3-7-15-30)44-25-32(42-27-44)24-38(39(45)46)43-40(47)48-26-37-35-18-10-8-16-33(35)34-17-9-11-19-36(34)37/h2-23,25,27,37-38H,24,26H2,1H3,(H,43,47)(H,45,46)/t38-/m0/s1
chave InChI
MNOCIIYDYLYWEU-LHEWISCISA-N
Descrição geral
The Mtt group can be removed from the side-chain of histidine by treatment with dilute TFA [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 475.
Ligação
Replaces: 04-12-1108
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 94.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3