8.52202
Fmoc-Trp(Boc)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Trp(Boc)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N6(C(O[C@@H](C6)C(=O)O)(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)Cc1c2c([n](c1)C(=O)OC(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C37H39N3O8/c1-36(2,3)48-35(45)39-19-22(23-12-10-11-17-30(23)39)18-29(32(41)40-20-31(33(42)43)47-37(40,4)5)38-34(44)46-21-28-26-15-8-6-13-24(26)25-14-7-9-16-27(25)28/h6-17,19,28-29,31H,18,20-21H2,1-5H3,(H,38,44)(H,42,43)/t29-,31-/m0/s1
chave InChI
VHFFWLZYMVKHDX-SMCANUKXSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -39.5 - -34.5 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2