8.52188
Fmoc-Trp(Boc)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Trp(Boc)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥92.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N6([C@@H]([C@H](OC6(C)C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)Cc1c2c([n](c1)C(=O)OC(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C38H41N3O8/c1-22-32(34(43)44)41(38(5,6)48-22)33(42)30(19-23-20-40(36(46)49-37(2,3)4)31-18-12-11-13-24(23)31)39-35(45)47-21-29-27-16-9-7-14-25(27)26-15-8-10-17-28(26)29/h7-18,20,22,29-30,32H,19,21H2,1-6H3,(H,39,45)(H,43,44)/t22-,30+,32+/m1/s1
chave InChI
XCLJOQSZEAUSDT-UBUDTRSQSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -23.5 - -18.5 °
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2