Documentos Principais
8.52131
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OPfp
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Trp(Boc)-OPfp, N-α-Fmoc-N-in-t.-Boc-L-tryptophan pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H29F5N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
692.63
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C37H29F5N2O6/c1-37(2,3)50-36(47)44-17-19(20-10-8-9-15-27(20)44)16-26(34(45)49-33-31(41)29(39)28(38)30(40)32(33)42)43-35(46)48-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,43,46)/t26-/m0/s1
chave InChI
IDYZGIYCOLJXRE-SANMLTNESA-N
Descrição geral
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of tryptophan amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1535
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -19.0 - -16.0 °
Purity (TLC (0004)): <5% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2