8.52116
Fmoc-Val-(Dmb)Gly-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Val-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-valyl-N-α-(2,4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥90.0% (acidimetric)
≥96.5% (HPLC)
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -40.0 - -33.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2