8.52060
Fmoc-(FmocHmb)Ala-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-(FmocHmb)Ala-OH, N-α-Fmoc-N-α-(2-Fmoc-oxy-4-methoxybenzyl)-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C)C(=O)O)(Cc4c(cc(cc4)OC)OC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C41H35NO8/c1-25(39(43)44)42(40(45)48-23-36-32-15-7-3-11-28(32)29-12-4-8-16-33(29)36)22-26-19-20-27(47-2)21-38(26)50-41(46)49-24-37-34-17-9-5-13-30(34)31-14-6-10-18-35(31)37/h3-21,25,36-37H,22-24H2,1-2H3,(H,43,44)/t25-/m0/s1
chave InChI
NABBLRADDJWAHI-VWLOTQADSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[2] C. Hyde, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 431.
[3] L. C. Packman, et al. (1994) Pept. Res., 7, 125.
[4] T. Johnson, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 463.
[5] R. G. Simmonds (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 36.
[6] T. Johnson, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 1, 11.
[7] M. Quibell, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 11656.
[8] M. Quibell, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1227.
[9] M. Quibell, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 2237.
[10] M. Quibell, et al. (1994) J. Org. Chem., 59, 1745.
[11] M. Quibell, et al. (1995) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2019.
[12] M. Quibell, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2343.
[13] L. C. Packman (1995) Tetrahedron Lett., 36, 7523.
[14] J. Offer, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 175.
[15] W. R. Sampson, et al. (1999) J. Peptide Sci., 5, 403.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2