8.43836
Nickel boride
≥98% (ICP)
Sinônimo(s):
Nickel boride
Ensaio
≥98% (ICP)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]#[B]=[Ni]
InChI
1S/B.2Ni
chave InChI
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3