Documentos Principais
8.43262
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
248.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
217-009-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
300 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)C2C3C4C(C(C2C1=O)C=C3)C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
chave InChI
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3