161330
Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
≥94%
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic acid dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Maleic anhydride cyclic dimer
Ensaio
≥94%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)C2C1C3C2C(=O)OC3=O
InChI
1S/C8H4O6/c9-5-1-2(6(10)13-5)4-3(1)7(11)14-8(4)12/h1-4H
chave InChI
YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
- Preparation of photosensitive polyimide material for high performance organic thin-film transistors
- Selective crosslinking of polyimide for photonic devices
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S823546-1EA | |
161330-5G | 4061831828610 |
161330-1G |