Documentos Principais
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dihydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
207-718-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
pf
202-206 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
chave InChI
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3