Documentos Principais
8.41690
Sigma-Aldrich
Chrysene
for synthesis
Sinônimo(s):
Chrysene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H12
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número do índice EC:
205-923-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
crystals
p.e.
448 °C
pf
256-258 °C
solubilidade
<0.0001 g/L
densidade
1.274 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c21c(c4c(cc2)cccc4)ccc3c1cccc3
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
chave InChI
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Phenanthrene 98%
Sigma-Aldrich
P11409
Phenanthrene
Benzo[a]pyrene &#8805;96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1760
Benzo[a]pyrene
Naphthalene 99%
Sigma-Aldrich
147141
Naphthalene