Documentos Principais
8.41355
Sigma-Aldrich
Isophthalonitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
Isophthalonitrile, Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
128.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
210-933-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.014 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
288 °C/1013 hPa
pf
162-163 °C
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
chave InChI
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1