Key Documents
8.41271
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3Cl3O
Número CAS:
Peso molecular:
209.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
powder
pf
75-76 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
chave InChI
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3