840655
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade
≥95%, USA origin, moisture (loss on drying): 0-10% ; heavy metals : 0-50 μg/g , microbiological culture, Adjuvant for veterinary use
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade, pkg of 1 kg
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (purity)
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 1 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
microbiological culture: suitable
dilution
(Adjuvant for veterinary use)
Impurezas
0-10% moisture
0-50 μg/g heavy metals
perda
≤5%
pH
5-6
solubilidade
water: soluble 40 mg/mL
traços de cátion
0-50 μg/mg
atividade externa
Tested for E. coli
Tested for Mycoplasma
Tested for Salmonella
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3