Documentos Principais
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
Sinônimo(s):
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
265.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-034-1
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
pf
581 °C (decomposes)
densidade
6.1 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2