Key Documents
8.22325
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetanilide
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Hydroxyacetanilide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
203-157-5
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
temperatura de autoignição
540 °C
potência
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
15 % (v/v)
pH
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pf
169-170 °C
solubilidade
14 g/L
densidade
1.293 g/cm3 at 21 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • A Review on the Properties and Uses of Paracetamol: This article provides a comprehensive overview of paracetamol, detailing its critical properties and varied uses in the pharmaceutical industry. (Ogemdi, 2019).
  • Development and Validation of a Chromatographic Method for Estimating Paracetamol: Discusses a method for simultaneous estimation of paracetamol and other compounds, highlighting its pharmacological significance. (Navneet Kumar et al., 2017).
  • Quality Assessment of Paracetamol Tablets: Evaluates the quality of different brands of paracetamol tablets in the Yemeni market, crucial for consumer safety. (Ali Alyahawi et al., 2018).
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetaminofeno British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP371
Acetaminofeno