8.22287
Hydrogen peroxide solution
30%, (stabilized) for synthesis
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peróxido de hidrogênio, (stabilized) for synthesis
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
2-4 (20 °C in H2O)
p.e.
107 °C/1013 hPa
pf
-26 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize 5-bromo-2-nitropyridine from 5-bromo-2-aminopyridine in the presence of H2SO4.
- For the oxidation of aromatic and aliphatic sulfides to sulfoxides or sulfones.
- For the epoxidation of terminal olefins using a mixture of Na2WO4 dihydrate, (aminomethyl)phosphonic acid, and methyltrin-octylammonium hydrogensulfate.
- To prepare adipic acid via oxidation of cyclohexanone and cyclohexanol in the presence of H2WO4 as a catalyst.
- To convert cyclopentanone to δ-valerolactone via Baeyer−Villiger-oxidation in the presence of a solid acid catalyst.
Nota de análise
Density (d 20/4): 1.11 - 1.12 g/cm³
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
not combustible
Ponto de fulgor (°C)
not combustible