Documentos Principais
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
Sinônimo(s):
Docosane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)20CH3
Número CAS:
Peso molecular:
310.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
211-121-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
p.e.
369 °C/1013 hPa
pf
44 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
0.794 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
chave InChI
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup