Documentos Principais
8.21903
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-803-3
pressão de vapor
0.02 hPa ( 70 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
570 °C
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
274 °C/1013 hPa
pf
179-181 °C
temperatura de transição
flash point 181 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
357.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
181 °C