Key Documents
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
104.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
208-588-2
Nível de qualidade
forma
crystals
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
155 °C/1 hPa
pf
60-64 °C
solubilidade
1000 g/L (experimental)
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
chave InChI
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3