Key Documents
8.20866
Sigma-Aldrich
1-Naphthylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Naphthylammonium chloride, 1-Naphthylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10ClN
Número CAS:
Peso molecular:
179.65
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-014-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
potência
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
272-275 °C
solubilidade
37.7 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
chave InChI
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2