Documentos Principais
8.20597
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
198.17
Beilstein:
2116014
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
212-608-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
150-152 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
chave InChI
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Hexano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano
Ácido gálico 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Ácido gálico